5-Metylotiazol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L15879.06
L15879.14
L15879.06EA
1510
PLN
L15879.06
L15879.14
5-Metylotiazol ≥97%
5-Metylotiazol
Purity: 97%
CAS No.: 3581-89-3
Molecular Formula: C4H5NS
Formula Weight: 99.16
Flash Point: 42°(107°F)
Refractive Index: 1.5280
Odour: Stench
Boiling Point: 141-142°
Beilstein Reference: 104674
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00005335
Formuła:
C₄H₅NS Temp. Wrzenia: 141…142 °C Gęstość: 1,120 Temp. Zapłonu: 42 °C (107 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005335 Numer CAS: 3581-89-3 ADR: 3,III |