2,2'-Metyloiminodietanol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 98+%
CAS No.: 105-59-9
Molecular Formula: C5H13NO2
Formula Weight: 119.17
Flash Point: 127°(260°F)
Refractive Index: 1.4690
Odour: Light
Melting Point: -21°
Boiling Point: 243°
Beilstein Reference: 1734441
MDL No.: MFCD00002848
Formuła:
H₃CN(CH₂CH₂OH)₂ Temp. Wrzenia: 243 °C Temp. topnienia: –21 °C Gęstość: 1,040 Temp. Zapłonu: 127 °C (260 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002848 Numer CAS: 105-59-9 Numer WE (dawny EINECS): 203-312-7 |