3',5'-Dimetyloacetofenon ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
Synonim:
1-(3,5-Dimethylphenyl)ethanone, 1-(3,5-Dimethylphenyl)ethan-1-one
L15480.03
L15480.06
L15480.03EA
408
PLN
L15480.03
L15480.06
3',5'-Dimetyloacetofenon ≥97%
3',5'-Dimetyloacetofenon
Purity: 97%
CAS No.: 5379-16-8
Molecular Formula: C10H12O
Formula Weight: 148.21
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.5280
Odour: Characteristic
Melting Point: ca 20°
Boiling Point: 238°
Beilstein Reference: 2240987
MDL No.: MFCD01075693
Formuła:
C₁₀H₁₂O Temp. Wrzenia: 238 °C Temp. topnienia: ∼ 20 °C Gęstość: 0,988 Temp. Zapłonu: 93 °C (199 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01075693 Numer CAS: 5379-16-8 |