2-(4-Aminofenylo)etanol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
4-Aminophenethyl alcohol
L15223.06
L15223.14
L15223.22
L15223.06EA
255
PLN
L15223.06
L15223.14
L15223.22
2-(4-Aminofenylo)etanol 97%
2-(4-Aminofenylo)etanol
Purity: 97%
CAS No.: 104-10-9
Molecular Formula: C8H11NO
Formula Weight: 137.18
Melting Point: 108-110°
Beilstein Reference: 907205
Formuła:
C₈H₁₁NO MW: 137.18 g/mol Temp. Wrzenia: 235…255 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 108…110 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007922 Numer CAS: 104-10-9 Numer WE (dawny EINECS): 203-174-8 |