Drukuj
difosforan tripotasu 97
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Potassium phosphate tribasic, Potassium phosphate
L15168.0P L15168.22 L15168.36
L15168.0PEA 1110 PLN
L15168.0P L15168.22 L15168.36
difosforan tripotasu 97
difosforan tripotasu
Formuła: K₃O₄P
MW: 212.27 g/mol
Temp. topnienia: 1340
Gęstość: 2.564 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036295
Numer CAS: 7778-53-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-907-1
Klasyfikacja Merck : 12,07830