Metakrylamid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L15013.22
L15013.36
L15013.22EA
192
PLN
L15013.22
L15013.36
Metakrylamid ≥98%
Metakrylamid
Purity: 98%
CAS No.: 79-39-0
Molecular Formula: C4H7NO
Formula Weight: 85.11
Melting Point: 107-112°
Boiling Point: 215°
MDL No.: MFCD00008018
Formuła:
C₄H₇NO Temp. Wrzenia: 215 °C Temp. topnienia: 107…112 °C Gęstość: 1,115 Temp. Zapłonu: 103 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008018 Numer CAS: 79-39-0 Numer WE (dawny EINECS): 201-202-3 |