2-Aminoantracen 94%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L14269.03
L14269.06
L14269.03EA
291
PLN
L14269.03
L14269.06
2-Aminoantracen 94%
2-Aminoantracen
Purity: 94%
CAS No.: 613-13-8
Molecular Formula: C14H11N
Formula Weight: 193.25
Melting Point: 235-239°
Beilstein Reference: 2209414
Formuła:
C₁₄H₁₁N Temp. Wrzenia: 371 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 235…239 °C Gęstość: >1 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003582 Numer CAS: 613-13-8 Numer WE (dawny EINECS): 210-330-9 |