Chloromrówczan 1-chloroetylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1-Chloroethyl carbonochloridate
L14197.06
L14197.14
L14197.06EA
229
PLN
L14197.06
L14197.14
Chloromrówczan 1-chloroetylu ≥98%
Chloromrówczan 1-chloroetylu
Purity: 98%
CAS No.: 50893-53-3
Molecular Formula: C3H4Cl2O2
Formula Weight: 142.97
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 45°(113°F)
Refractive Index: 1.4230
Melting Point: -65°
Boiling Point: 119-121°
Beilstein Reference: 1747601
UN No.: 2742
MDL No.: MFCD00000647
Formuła:
C₃H₄Cl₂O₂ MW: 142.97 g/mol Temp. Wrzenia: 119…121 °C Temp. topnienia: –65 °C Gęstość: 1.312 Temp. Zapłonu: 45 °C (113 °F) |
Numer MDL:
MFCD00000647 Numer CAS: 50893-53-3 Numer WE (dawny EINECS): 256-834-2 Jednostka: 2742 ADR: 6.1 II |