Kwas tetrafluoroborowy ∼50% (w/w) roztwór wodny
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L14037.22
L14037.36
L14037.0E
L14037.22EA
209
PLN
L14037.22
L14037.36
L14037.0E
Kwas tetrafluoroborowy ∼50% (w/w) roztwór wodny
Kwas tetrafluoroborowy
CAS No.: 16872-11-0
Molecular Formula: HBF4
Formula Weight: 87.81
Odour: Pungent
Boiling Point: 130° dec.
Merck Reference: 14,4149
MDL No.: MFCD00011345
Formuła:
HBF₄ Temp. Wrzenia: 130 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 1,4 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011345 Numer CAS: 16872-11-0 Numer WE (dawny EINECS): 240-898-3 Jednostka: 1775 ADR: 8,II Klasyfikacja Merck : 14,4149 |