N-Metylocykloheksyloamina 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
N-Cyclohexylmethylamine, Cyclohexyl(methyl)amine
L13872.AC
L13872.AE
L13872.ACEA
156
PLN
L13872.AC
L13872.AE
N-Metylocykloheksyloamina 98%
N-Metylocykloheksyloamina
Purity: 98%
CAS No.: 100-60-7
Molecular Formula: C7H15N
Formula Weight: 113.20
Flash Point: 35°(95°F)
Refractive Index: 1.4560
Melting Point: -8°
Boiling Point: 149°
Beilstein Reference: 1523664
UN No.: 2734
MDL No.: MFCD00003832
Formuła:
C₇H₁₅N MW: 113.2 g/mol Temp. Wrzenia: 149 °C Temp. topnienia: –8 °C Gęstość: 0.857 Temp. Zapłonu: 35 °C (95 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003832 Numer CAS: 100-60-7 Numer WE (dawny EINECS): 202-869-3 ADR: 8 II |