3,4-Dibromobenzaldehyde ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L13762.03
L13762.06
L13762.03EA
706
PLN
L13762.03
L13762.06
3,4-Dibromobenzaldehyde ≥99%
3,4-Dibromobenzaldehyde
Purity: 99%
CAS No.: 74003-55-7
Molecular Formula: C7H4Br2O
Formula Weight: 263.93
Melting Point: 69-72°
Beilstein Reference: 2573433
Formuła:
C₇H₄Br₂O Temp. topnienia: 69…72 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00236033 Numer CAS: 74003-55-7 |