1,1,3,3-tetrametyl-2-tiomocznik ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L13392.06
L13392.14
L13392.06EA
192
PLN
L13392.06
L13392.14
1,1,3,3-tetrametyl-2-tiomocznik ≥98%
1,1,3,3-tetrametyl-2-tiomocznik
Purity: 98%
CAS No.: 2782-91-4
Molecular Formula: C5H12N2S
Formula Weight: 132.23
Flash Point: 190°(374°F)
Odour: Odourless
Boiling Point: 245°
Beilstein Reference: 1744916
MDL No.: MFCD00008324
Formuła:
C₅H₁₂N₂S Temp. Wrzenia: 245 °C Temp. topnienia: 75…77 °C Temp. Zapłonu: 190 °C (374 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008324 Numer CAS: 2782-91-4 Numer WE (dawny EINECS): 220-488-0 |