Bezwodnik izomasłowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Methylpropanoic anhydride, 2-Methylpropionic anhydride
L13240.AE
L13240.AP
L13240.0F
L13240.AEEA
204
PLN
L13240.AE
L13240.AP
L13240.0F
Bezwodnik izomasłowy ≥97%
Bezwodnik izomasłowy
Purity: 97%
CAS No.: 97-72-3
Molecular Formula: [(CH3)2CHCO]2O
Formula Weight: 158.20
Flash Point: 67°(152°F)
Refractive Index: 1.4060
Odour: Pungent
Melting Point: -56°
Boiling Point: 182°
Beilstein Reference: 386267
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00008913
Formuła:
C₈H₁₄O₃ MW: 158.2 g/mol Temp. Wrzenia: 182 °C Temp. topnienia: –56 °C Gęstość: 0.954 Temp. Zapłonu: 67 °C (152 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008913 Numer CAS: 97-72-3 Numer WE (dawny EINECS): 202-603-6 ADR: 8 II |