4,6-Dichloropirymidion ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L13212.06
L13212.14
L13212.06EA
436
PLN
L13212.06
L13212.14
4,6-Dichloropirymidion ≥98%
4,6-Dichloropirymidion
Purity: 98%
CAS No.: 1193-21-1
Molecular Formula: C4H2Cl2N2
Formula Weight: 148.98
Melting Point: 64-68°
Boiling Point: 176°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00006109
Formuła:
C₄H₂Cl₂N₂ Temp. Wrzenia: 176 °C Temp. topnienia: 64…68 °C Gęstość: 1,734 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006109 Numer CAS: 1193-21-1 Numer WE (dawny EINECS): 214-770-2 Jednostka: 3263 ADR: 8,II |