3-Cyanophenyl isothiocyanate ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L13045.03
L13045.06
L13045.03EA
405
PLN
L13045.03
L13045.06
3-Cyanophenyl isothiocyanate ≥97%
3-Cyanophenyl isothiocyanate
Purity: 97%
CAS No.: 3125-78-8
Molecular Formula: C8H4N2S
Formula Weight: 160.20
Odour: Irritating
Melting Point: 64-66°
Beilstein Reference: 2803099
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00041070
Formuła:
C₈H₄N₂S Temp. Wrzenia: 294 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 64…66 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00041070 Numer CAS: 3125-78-8 Jednostka: 2923 ADR: 8,III |