2-Chloro-4-fluorobenzyloamina 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L12957.03
L12957.06
L12957.03EA
630
PLN
L12957.03
L12957.06
2-Chloro-4-fluorobenzyloamina 97%
2-Chloro-4-fluorobenzyloamina
Purity: 97%
CAS No.: 15205-11-5
Molecular Formula: C7H7ClFN
Formula Weight: 159.59
Flash Point:
Formuła:
C₇H₇ClFN MW: 159.59 g/mol Temp. Wrzenia: 94…95 °C (15 mmHg) Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00042532 Numer CAS: 15205-11-5 ADR: 8 III |