Kwas 5-heksenowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L12863.03
L12863.06
L12863.22
L12863.03EA
503
PLN
L12863.03
L12863.06
L12863.22
Kwas 5-heksenowy ≥99%
Kwas 5-heksenowy
Purity: 99%
CAS No.: 1577-22-6
Molecular Formula: C6H10O2
Formula Weight: 114.14
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.4340
Boiling Point: 107°/17mm
Beilstein Reference: 1743172
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00046558
Formuła:
C₆H₁₀O₂ Temp. Wrzenia: 107 °C (17 mmHg) Temp. topnienia: –37 °C Gęstość: 0,961 Temp. Zapłonu: 104 °C (219 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00046558 Numer CAS: 1577-22-6 Jednostka: 3265 ADR: 8,III |