1-(4-Hydroxyphenyl)-2-thiourea ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L12537.03
L12537.06
L12537.03EA
285
PLN
L12537.03
L12537.06
1-(4-Hydroxyphenyl)-2-thiourea ≥98%
1-(4-Hydroxyphenyl)-2-thiourea
Purity: 98+%
CAS No.: 1520-27-0
Molecular Formula: C7H8N2OS
Formula Weight: 168.22
Odour: Odourless
Melting Point: ca 210° dec.
Beilstein Reference: 1102429
MDL No.: MFCD00041186
Formuła:
(C₆H₄(OH))NC(S)NH₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00041186 Numer CAS: 1520-27-0 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |