1-Bromo-3-fenoksypropan ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Bromopropyl phenyl ether, (3-Bromopropoxy)benzene, 3-Phenoxypropyl bromide
L12494.14
L12494.22
L12494.14EA
560
PLN
L12494.14
L12494.22
1-Bromo-3-fenoksypropan ≥98%
1-Bromo-3-fenoksypropan
Purity: 98%
CAS No.: 588-63-6
Molecular Formula: C6H5OCH2CH2CH2Br
Formula Weight: 215.10
Flash Point: 96°(204°F)
Refractive Index: 1.5460
Melting Point: 10-11°
Boiling Point: 130-134°/14mm
Beilstein Reference: 508978
MDL No.: MFCD00000256
Formuła:
(C₆H₅)OCH₂CH₂CH₂Br MW: 215.09 g/mol Temp. Wrzenia: 130…134 °C (14 mmHg) Temp. topnienia: 10…11 °C Gęstość: 1.365 Temp. Zapłonu: 96 °C (204 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000256 Numer CAS: 588-63-6 Numer WE (dawny EINECS): 209-623-4 |