Kwas 3,5-di-tert-butylobenzoesowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L12386.03
L12386.06
L12386.03EA
165
PLN
L12386.03
L12386.06
Kwas 3,5-di-tert-butylobenzoesowy ≥99%
Kwas 3,5-di-tert-butylobenzoesowy
Purity: 99%
CAS No.: 16225-26-6
Molecular Formula: C15H22O2
Formula Weight: 234.34
Melting Point: 160-162°
Beilstein Reference: 981248
Formuła:
C₁₅H₂₂O₂ Temp. topnienia: 160…162 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00082727 Numer CAS: 16225-26-6 Numer WE (dawny EINECS): 240-350-3 |