Izocyjanian 3-chloro-4-metylofenylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Chloro-4-isocyanato-1-methylbenzene
L12064.06
L12064.14
L12064.03
L12064.06EA
354
PLN
L12064.06
L12064.14
L12064.03
Izocyjanian 3-chloro-4-metylofenylu ≥98%
Izocyjanian 3-chloro-4-metylofenylu
Purity: 98%
CAS No.: 28479-22-3
Molecular Formula: C8H6ClNO
Formula Weight: 167.60
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 109°(228°F)
Refractive Index: 1.5560
Melting Point: 20-24°
Boiling Point: 225°
Beilstein Reference: 2690771
UN No.: 2236
MDL No.: MFCD00013858
Formuła:
C₈H₆ClNO Temp. Wrzenia: 225 °C Temp. topnienia: 20…24 °C Gęstość: 1,224 Temp. Zapłonu: 109 °C (228 °F) |
Numer MDL:
MFCD00013858 Numer CAS: 28479-22-3 Numer WE (dawny EINECS): 249-050-7 Jednostka: 2236 ADR: 6.1,II |