EDTA sól tripotasowa, dihydrat 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L11991.18
L11991.30
L11991.18EA
247
PLN
L11991.18
L11991.30
EDTA sól tripotasowa, dihydrat 99%
EDTA sól tripotasowa, dihydrat
Purity: 99%
CAS No.: 65501-24-8
Molecular Formula: C10H13K3N2O8.2H2O
Formula Weight: 442.55 (406.46anhy)
Melting Point: ca 182° dec.
Beilstein Reference: 6762497
Formuła:
C₁₀H₁₃K₃N₂O₈·2H₂O Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149672 Numer CAS: 65501-24-8 Numer WE (dawny EINECS): 241-543-5 |