wersenian dipotasu dihydrat 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Ethylenediaminetetraacetic acid dipotassium salt dihydrate, Titriplex® Potassium salt, Ethylenediaminetetra-acetic acid dipotassium salt dihydrate, Edetic acid dipotassium salt dihydrate, Dipotassium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate dihydrate, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid dipotassium salt dihydrate, EDTA dipotassium dihydrate, Potassium 2,2'-((2-(bis(carboxymethyl)amino)ethyl)azanediyl)diacetate dihydrate, Ethylenedinitrilotetraacetic acid dipotassium salt
Purity: 99%
CAS No.: 25102-12-9
Molecular Formula: C10H14K2N2O8.2H2O
Formula Weight: 404.46 (368.43anhy)
Odour: Odourless
Melting Point: ca 272° dec.
MDL No.: MFCD00150036
Formuła:
C₁₀H₁₄K₂N₂O₈·2H₂O MW: 404.46 g/mol Temp. topnienia: ∼ 272 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 1 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00150036 Numer CAS: 25102-12-9 Numer WE (dawny EINECS): 217-895-0 Klasyfikacja Merck : 13,03546 |