trans-5-Decen-1-ol 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
L11768.06
L11768.06EA
1840
PLN
L11768.06
trans-5-Decen-1-ol 96%
trans-5-Decen-1-ol
Purity: 96%
CAS No.: 56578-18-8
Molecular Formula: C10H20O
Formula Weight: 156.27
Flash Point: 62°(143°F)
Refractive Index: 1.4520
Boiling Point: 113-118°/11mm
Beilstein Reference: 1840630
MDL No.: MFCD00056187
Formuła:
C₁₀H₂₀O Temp. Wrzenia: 113…118 °C (11 mmHg) Temp. Zapłonu: 62 °C (143 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00056187 Numer CAS: 56578-18-8 Numer WE (dawny EINECS): 260-267-6 |