1-Chloro-3,3-dimetylobutan ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L11753.09
L11753.18
L11753.09EA
637
PLN
L11753.09
L11753.18
1-Chloro-3,3-dimetylobutan ≥97%
1-Chloro-3,3-dimetylobutan
Purity: 97%
CAS No.: 2855-08-5
Molecular Formula: C6H13Cl
Formula Weight: 120.62
Flash Point: 7°(44°F)
Refractive Index: 1.4170
Boiling Point: 116-118°
Beilstein Reference: 1731465
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00018980
Formuła:
C₆H₁₃Cl Temp. Wrzenia: 116…118 °C Gęstość: 0,867 Temp. Zapłonu: 7 °C (44 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00018980 Numer CAS: 2855-08-5 Numer WE (dawny EINECS): 220-665-2 ADR: 3,II |