N-Fenylo-o-fenylenodiamina 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
N-(2-Aminophenyl)aniline, 2-Aminodiphenylamine, N1-Phenylbenzene-1,2-diamine
L11616.06
L11616.14
L11616.06EA
259
PLN
L11616.06
L11616.14
N-Fenylo-o-fenylenodiamina 98%
N-Fenylo-o-fenylenodiamina
Purity: 98%
CAS No.: 534-85-0
Molecular Formula: C12H12N2
Formula Weight: 184.24
Melting Point: 77-80°
Beilstein Reference: 908984
Formuła:
C₁₂H₁₂N₂ MW: 184.24 g/mol Temp. Wrzenia: 106…108 °C (0.4 mmHg) Temp. topnienia: 77…80 °C Gęstość: 1.234 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007685 Numer CAS: 534-85-0 Numer WE (dawny EINECS): 208-606-9 |