2-Mercaptobenzyl alcohol tech. 90%, Technical Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 90%
CAS No.: 4521-31-7
Molecular Formula: C7H8OS
Formula Weight: 140.21
Flash Point:
Formuła:
C₇H₈OS Temp. Wrzenia: 94…96 °C (0,2 mmHg) Temp. topnienia: 31…32 °C Gęstość: 1,210 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014448 Numer CAS: 4521-31-7 |