(3,5-Dimetoksyfenylo)acetonitryl ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L11443.03
L11443.06
L11443.03EA
477
PLN
L11443.03
L11443.06
(3,5-Dimetoksyfenylo)acetonitryl ≥98%
(3,5-Dimetoksyfenylo)acetonitryl
Purity: 98+%
CAS No.: 13388-75-5
Molecular Formula: C10H11NO2
Formula Weight: 177.20
Odour: Characteristic
Melting Point: 53-56°
Beilstein Reference: 2096481
MDL No.: MFCD00016395
Formuła:
C₁₀H₁₁NO₂ Temp. Wrzenia: 298 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 53…56 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016395 Numer CAS: 13388-75-5 |