2-Amino-4-methoxybenzothiazole 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Methoxybenzothiazol-2-ylamine
L11358.03
L11358.06
L11358.14
L11358.03EA
334
PLN
L11358.03
L11358.06
L11358.14
2-Amino-4-methoxybenzothiazole 97%
2-Amino-4-methoxybenzothiazole
Purity: 97%
CAS No.: 5464-79-9
Molecular Formula: C8H8N2OS
Formula Weight: 180.23
Melting Point: 153-159°
Beilstein Reference: 141363
Formuła:
C₈H₈N₂OS Temp. Wrzenia: 335 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 153…159 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005792 Numer CAS: 5464-79-9 Numer WE (dawny EINECS): 226-763-1 |