3-Isothiocyanatobenzoic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3-Carboxyphenyl isothiocyanate
L11322.03
L11322.06
L11322.03EA
588
PLN
L11322.03
L11322.06
3-Isothiocyanatobenzoic acid ≥97%
3-Isothiocyanatobenzoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 2131-63-7
Molecular Formula: C8H5NO2S
Formula Weight: 179.20
Odour: Irritating
Melting Point: ca 165° dec.
Beilstein Reference: 2209003
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00041367
Formuła:
C₈H₅NO₂S MW: 179.2 g/mol Temp. Wrzenia: 336 Temp. topnienia: ∼ 165 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00041367 Numer CAS: 2131-63-7 Jednostka: 2923 ADR: 8 III |