2-Cyklopropyloetanol 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L11080.03
L11080.06
L11080.MD
L11080.03EA
883
PLN
L11080.03
L11080.06
L11080.MD
2-Cyklopropyloetanol 96%
2-Cyklopropyloetanol
Purity: 96%
CAS No.: 2566-44-1
Molecular Formula: C5H10O
Formula Weight: 86.13
Flash Point: 47°(116°F)
Refractive Index: 1.4355
Boiling Point: 137-138°
Beilstein Reference: 2036028
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00040762
Formuła:
C₅H₁₀O MW: 86.13 g/mol Temp. Wrzenia: 137…138 °C Temp. Zapłonu: 47 °C (116 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00040762 Numer CAS: 2566-44-1 Jednostka: 1987 ADR: 3 III |