3-Chloro-4-fluorophenyl isocyanate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98%
CAS No.: 50529-33-4
Molecular Formula: C7H3ClFNO
Formula Weight: 171.56
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5410
Boiling Point: 44°/17mm
Beilstein Reference: 973324
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00037037
Formuła:
C₇H₃ClFNO Temp. Wrzenia: 44 °C (17 mmHg) Gęstość: 1,377 Temp. Zapłonu: 87 °C (188 °F) |
Numer MDL:
MFCD00037037 Numer CAS: 50529-33-4 ADR: 6.1,II |