2-Chloro-4-trifluorometylopirydyna ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L10713.03
L10713.06
L10713.03EA
650
PLN
L10713.03
L10713.06
2-Chloro-4-trifluorometylopirydyna ≥98%
2-Chloro-4-trifluorometylopirydyna
Purity: 98+%
CAS No.: 81565-18-6
Molecular Formula: C6H3ClF3N
Formula Weight: 181.55
Flash Point: 40°(104°F)
Refractive Index: 1.4490
Boiling Point: 145°
Beilstein Reference: 4246276
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00042224
Formuła:
C₆H₃ClF₃N Temp. Wrzenia: 145 °C Temp. topnienia: –1 °C Gęstość: 1,411 Temp. Zapłonu: 40 °C (104 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00042224 Numer CAS: 81565-18-6 Jednostka: 1992 ADR: 3,III |