3-Hydroksy-p-anizydyna 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3-Hydroxy-4-anisidine, 5-Amino-2-methoxyphenol, 3-Hydroxy-4-methoxyaniline, 4-Amino-2-hydroxyanisole
L10234.14
L10234.06
L10234.14EA
1730
PLN
L10234.14
L10234.06
3-Hydroksy-p-anizydyna 98%
3-Hydroksy-p-anizydyna
Purity: 98%
CAS No.: 1687-53-2
Molecular Formula: C7H9NO2
Formula Weight: 139.16
Melting Point: 130-132°
Beilstein Reference: 2717084
Formuła:
C₇H₉NO₂ Temp. Wrzenia: 277 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 130…132 °C Gęstość: 1 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010222 Numer CAS: 1687-53-2 Numer WE (dawny EINECS): 216-873-8 |