4-Cyanophenyl isothiocyanate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L10173.03
L10173.06
L10173.03EA
250
PLN
L10173.03
L10173.06
4-Cyanophenyl isothiocyanate ≥98%
4-Cyanophenyl isothiocyanate
Purity: 98%
CAS No.: 2719-32-6
Molecular Formula: C8H4N2S
Formula Weight: 160.20
Odour: Irritating
Melting Point: 118-122°
Beilstein Reference: 2802621
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00041085
Formuła:
C₈H₄N₂S Temp. Wrzenia: 294 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 118…122 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00041085 Numer CAS: 2719-32-6 Numer WE (dawny EINECS): 220-323-2 Jednostka: 2923 ADR: 8,III |