3-Nitrobenzoesan sodu, (max. 10% H₂O) ≥94%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Sodium 3-nitrobenzoate, 3-Nitrobenzoic acid sodium salt
L10028.22
L10028.36
L10028.22EA
260
PLN
L10028.22
L10028.36
3-Nitrobenzoesan sodu, (max. 10% H₂O) ≥94%
3-Nitrobenzoesan sodu
Purity: 94%
CAS No.: 827-95-2
Molecular Formula: C7H4NNaO4
Formula Weight: 189.10
Melting Point:
Formuła:
C₇H₄NNaO₄ Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00150535 Numer CAS: 827-95-2 Numer WE (dawny EINECS): 212-578-3 |