1-(3-Hydroxyphenyl)-2-thiourea ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L09975.09
L09975.04
L09975.09EA
1970
PLN
L09975.09
L09975.04
1-(3-Hydroxyphenyl)-2-thiourea ≥97%
1-(3-Hydroxyphenyl)-2-thiourea
Purity: 97%
CAS No.: 3394-05-6
Molecular Formula: C7H8N2OS
Formula Weight: 168.22
Odour: Odourless
Melting Point: 175-180°
Beilstein Reference: 2090372
MDL No.: MFCD00022167
Formuła:
(C₆H₄(OH))NC(S)NH₂ Temp. topnienia: 175…180 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00022167 Numer CAS: 3394-05-6 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |