Tiazol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L09970.03
L09970.06
L09970.14
L09970.03EA
295
PLN
L09970.03
L09970.06
L09970.14
Tiazol ≥99%
Tiazol
Purity: 99%
CAS No.: 288-47-1
Molecular Formula: C3H3NS
Formula Weight: 85.13
Flash Point: 22°(71°F)
Refractive Index: 1.5390
Odour: Unpleasant
Melting Point: -33°
Boiling Point: 117-118°
Beilstein Reference: 103852
Merck Reference: 14,9307
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00005315
Formuła:
C₃H₃NS Temp. Wrzenia: 117…118 °C Temp. topnienia: –33 °C Gęstość: 1,200 Temp. Zapłonu: 22 °C (71 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005315 Numer CAS: 288-47-1 Numer WE (dawny EINECS): 206-021-3 ADR: 3,II Klasyfikacja Merck : 14,9307 |