Tetrahydro-1,3-dimetylo-1H-pirymidyn-2-on ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Dimetylopropylomocznik
L09968.14
L09968.22
L09968.36
L09968.14EA
208
PLN
L09968.14
L09968.22
L09968.36
Tetrahydro-1,3-dimetylo-1H-pirymidyn-2-on ≥98%
Tetrahydro-1,3-dimetylo-1H-pirymidyn-2-on
Purity: 98%
CAS No.: 7226-23-5
Molecular Formula: C6H12N2O
Formula Weight: 128.18
Flash Point: 120°(248°F)
Refractive Index: 1.4890
Odour: Odourless
pH: 11
Melting Point: -23°
Boiling Point: 246-247°
Beilstein Reference: 110562
MDL No.: MFCD00006550
Formuła:
C₆H₁₂N₂O MW: 128.17 g/mol Temp. Wrzenia: 246…247 °C Temp. topnienia: –23 °C Gęstość: 1.060 Temp. Zapłonu: 120 °C (248 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006550 Numer CAS: 7226-23-5 Numer WE (dawny EINECS): 230-625-6 |