2,2`-butyloiminodietanol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
N-Butyldiethanolamine, N,N-Diethanolbutylamine, N-N-Butyldiethanolamine, N-Butyl-2,2'-iminodiethanol
L09953.22
L09953.36
L09953.22EA
151
PLN
L09953.22
L09953.36
2,2`-butyloiminodietanol 98%
2,2`-butyloiminodietanol
Purity: 98%
CAS No.: 102-79-4
Molecular Formula: CH3(CH2)3N(CH2CH2OH)2
Formula Weight: 161.25
Flash Point: 143°(289°F)
Refractive Index: 1.4640
Melting Point: -70°
Boiling Point: 268-272°
Beilstein Reference: 1739642
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00002856
Formuła:
H₃CCH₂CH₂CH₂N(CH₂CH₂OH)₂ MW: 161.24 g/mol Temp. Wrzenia: 268…272 °C Temp. topnienia: –70 °C Gęstość: 0.968 Temp. Zapłonu: 143 °C (289 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002856 Numer CAS: 102-79-4 Numer WE (dawny EINECS): 203-055-0 ADR: 8 II |