Izotiocyjanian 4-chlorobenzylowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 97%
CAS No.: 3694-45-9
Molecular Formula: C8H6ClNS
Formula Weight: 183.66
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Refractive Index: 1.6145
Odour: Irritating
Boiling Point: 169-170°/25mm
Beilstein Reference: 2085917
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00041116
Formuła:
C₈H₆ClNS Temp. Wrzenia: 169…170 °C (25 mmHg) Gęstość: 1,270 |
Numer MDL:
MFCD00041116 Numer CAS: 3694-45-9 ADR: 8,III |