3-Cyanophenyl isocyanate ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L09432.03
L09432.06
L09432.03EA
276
PLN
L09432.03
L09432.06
3-Cyanophenyl isocyanate ≥97%
3-Cyanophenyl isocyanate
Purity: 97%
CAS No.: 16413-26-6
Molecular Formula: C8H4N2O
Formula Weight: 144.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Odour: Irritating
Beilstein Reference: 3089117
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00013856
Formuła:
C₈H₄N₂O Temp. Wrzenia: 123 °C (12 mmHg) Temp. topnienia: 51…54 °C |
Numer MDL:
MFCD00013856 Numer CAS: 16413-26-6 Jednostka: 3439 ADR: 6.1,III |