1-(4-Nitrophenyl)-2-thiourea ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-Nitrophenylthiourea, 1-(4-Nitrophenyl)thiourea, N-(4-Nitrophenyl)thiourea, (4-Nitrophenyl)thiourea
L09331.03
L09331.06
L09331.03EA
188
PLN
L09331.03
L09331.06
1-(4-Nitrophenyl)-2-thiourea ≥98%
1-(4-Nitrophenyl)-2-thiourea
Purity: 98%
CAS No.: 3696-22-8
Molecular Formula: C7H7N3O2S
Formula Weight: 197.22
Odour: Odourless
Melting Point: ca 207° dec.
Beilstein Reference: 2806574
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00007304
Formuła:
(C₆H₄(NO₂))NC(S)NH₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007304 Numer CAS: 3696-22-8 Numer WE (dawny EINECS): 223-021-9 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |