1-Adamantaneethanol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L09318.03
L09318.06
L09318.03EA
311
PLN
L09318.03
L09318.06
1-Adamantaneethanol ≥98%
1-Adamantaneethanol
Purity: 98%
CAS No.: 6240-11-5
Molecular Formula: C12H20O
Formula Weight: 180.29
Melting Point: 73-75°
Beilstein Reference: 1855382
Formuła:
C₁₂H₂₀O Temp. Wrzenia: 270 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 73…75 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00074756 Numer CAS: 6240-11-5 Numer WE (dawny EINECS): 228-353-8 |