2-Amino-1,3-propanodiol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L08426.06
L08426.14
L08426.06EA
573
PLN
L08426.06
L08426.14
2-Amino-1,3-propanodiol 98%
2-Amino-1,3-propanodiol
Purity: 98%
CAS No.: 534-03-2
Molecular Formula: C3H9NO2
Formula Weight: 91.11
Melting Point: 52-56°
Boiling Point: 128°/0.8mm
UN No.: 3259
MDL No.: MFCD00051487
Formuła:
C₃H₉NO₂ Temp. Wrzenia: 128 °C (0,8 mmHg) Temp. topnienia: 52…56 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051487 Numer CAS: 534-03-2 Numer WE (dawny EINECS): 208-584-0 ADR: 8,III |