2-Chloro-5-trifluorometylopirydyna ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L08207.14
L08207.22
L08207.14EA
582
PLN
L08207.14
L08207.22
2-Chloro-5-trifluorometylopirydyna ≥97%
2-Chloro-5-trifluorometylopirydyna
Purity: 97%
CAS No.: 52334-81-3
Molecular Formula: C6H3ClF3N
Formula Weight: 181.55
Flash Point: 62°(143°F)
Melting Point: 29-33°
Boiling Point: 152-153°
Beilstein Reference: 3649688
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00042225
Formuła:
C₆H₃ClF₃N Temp. Wrzenia: 152…153 °C Temp. topnienia: 29…33 °C Gęstość: 1,417 Temp. Zapłonu: 62 °C (143 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00042225 Numer CAS: 52334-81-3 Numer WE (dawny EINECS): 257-856-5 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |