4,4'-Dibromobenzophenone ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L08200.06
L08200.03
L08200.06EA
1750
PLN
L08200.06
L08200.03
4,4'-Dibromobenzophenone ≥98%
4,4'-Dibromobenzophenone
Purity: 98+%
CAS No.: 3988-03-2
Molecular Formula: C13H8Br2O
Formula Weight: 340.03
Melting Point: 172-176°
Beilstein Reference: 2049958
Formuła:
C₁₃H₈Br₂O Temp. topnienia: 172…176 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016330 Numer CAS: 3988-03-2 Numer WE (dawny EINECS): 223-632-0 |