7-Azaindol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine
L07983.03
L07983.06
L07983.14
L07983.03EA
304
PLN
L07983.03
L07983.06
L07983.14
7-Azaindol ≥98%
7-Azaindol
Purity: 98%
CAS No.: 271-63-6
Molecular Formula: C7H6N2
Formula Weight: 118.14
Melting Point: 103-107°
Boiling Point: 270°
MDL No.: MFCD00005606
Formuła:
C₇H₆N₂ Temp. Wrzenia: 270 °C Temp. topnienia: 103…107 °C Gęstość: 1,301 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005606 Numer CAS: 271-63-6 Numer WE (dawny EINECS): 205-981-0 |