Drukuj
(±)-2-Metylotetrahydrofuran ≥99% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Stabilizacja: 150-400 ppm Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
L07356.AE L07356.AP
L07356.AEEA 220 PLN
L07356.AE L07356.AP
(±)-2-Metylotetrahydrofuran ≥99% stabilised
(±)-2-Metylotetrahydrofuran
Stabilized with ca 150-400 ppm BHT
Purity: 99% CAS No.: 96-47-9 Molecular Formula: C5H10O Formula Weight: 86.13 Flash Point: -11°(12°F) Refractive Index: 1.4060 Melting Point: -136° Boiling Point: 80-82° Beilstein Reference: 102448 UN No.: 2536 MDL No.: MFCD00005367
Formuła: C₅H₁₀O
MW: 86.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 80…82 °C
Temp. topnienia: –136 °C
Gęstość: 0.856
Temp. Zapłonu: –11 °C (–12 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005367
Numer CAS: 96-47-9
Numer WE (dawny EINECS): 202-507-4
Jednostka: 2536
ADR: 3 II