Chlorek 4-bromopirydyniowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Bromopyridine HCl, 4-Bromopyridine hydrochloride
L07052.06
L07052.14
L07052.06EA
546
PLN
L07052.06
L07052.14
Chlorek 4-bromopirydyniowy ≥99%
Chlorek 4-bromopirydyniowy
Purity: 99%
CAS No.: 19524-06-2
Molecular Formula: C5H4BrN.HCl
Formula Weight: 194.46
Melting Point: ca 270° dec.
Beilstein Reference: 3621847
Formuła:
C₅H₅BrClN Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012828 Numer CAS: 19524-06-2 Numer WE (dawny EINECS): 243-128-4 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |